Läs mer
Barbitursyra, 99 %
Produktkod. 11454300
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454300 500 g 500g
11434300 25 g 25g
11444300 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454300 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10934.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67-52-7 | C4H4N2O3 | 128,09 g/mol
Barbitursyra används i stor utsträckning vid tillverkning av plaster, textilier, polymerer och läkemedel. Det är en aktiv ingrediens i produktionen av vitamin B 2 . Det är en stark syra i ett vattenhaltigt medium med en aktiv metylengrupp involverad Knoevenegal-kondensering. Det används som prekursor för framställning av 5-arylidenbarbitursyra genom att reagera med aromatisk aldehyd. Det används också i elektrokemisk oxidation av jod med cyklisk voltammetri och kontrollerad potential coulometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Barbitursyra används i stor utsträckning vid tillverkning av plaster, textilier, polymerer och läkemedel. Det är en aktiv ingrediens i produktionen av vitamin B 2 . Det är en stark syra i ett vattenhaltigt medium med en aktiv metylengrupp involverad Knoevenegal-kondensering. Det används som prekursor för framställning av 5-arylidenbarbitursyra genom att reagera med aromatisk aldehyd. Det används också i elektrokemisk oxidation av jod med cyklisk voltammetri och kontrollerad potential coulometri.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-52-7
Molekylformel C4H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 128.09
MDL-nummer MFCD00006666
InChI-nyckel HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym barbituric acid, malonylurea, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 6-hydroxyuracil, pyrimidinetrione, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetrione, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoff
PubChem CID 6211
ChEBI CHEBI:16294
IUPAC-namn 1,3-diazinan-2,4,6-trion
LEDER O=C1CC(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barbituric acid
Smältpunkt ∼250°C (decomposition)
pH 2 to 3
Flampunkt 150°C (302°F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 120502
Merck Index 14,963
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 128.09
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.