Läs mer
Barbitursyra, BAKER™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15528674 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15528674 100 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 100g
1 options
Produktkod. 15528674 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer B65405
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
En klass av kemikalier för laboratoriebruk
Specifications
Molekylformel C4H4N2O3
MDL-nummer MFCD00006666
Synonym barbituric acid, malonylurea, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 6-hydroxyuracil, pyrimidinetrione, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetrione, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoff
InChI-nyckel HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC-namn 1,3-diazinan-2,4,6-trion
Molekylvikt (g/mol) 128.09
Kvantitet 100 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun