Läs mer
Barbituric acid, EMSURE™, MilliporeSigma™
Produktkod. 15843830
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15843830 100 g Plastic Bottle 100g
1 options
Produktkod. 15843830 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1001320100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Rekommenderad förvaring
15°C to 25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barbituric
pH 2 to 3
CAS 67-52-7
Smältpunkt 250°C to 252°C (decomposition)
Densitet 720 kg/m3
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastic Bottle
Molekylformel C4H4N2O3
MDL-nummer MFCD00006666
Synonym barbituric acid, malonylurea, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 6-hydroxyuracil, pyrimidinetrione, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetrione, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoff
Löslighetsinformation 11.45g/L
InChI-nyckel HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC-namn 1,3-diazinane-2,4,6-trione
Molekylvikt (g/mol) 128.09
PubChem CID 6211
ChEBI CHEBI:16294
Procent renhet >99%