Läs mer
Barbitursyra, Mikromol™
Beskrivning
Barbitursyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barbituric acid |
| CAS | 67-52-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Barbituric acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C4 H4 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Fluorouracil Imp. A (EP), Fluorouracil USP Related Compound A, Fluorouracil USP RC A, Pyrimidine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione, Barbituric Acid, Fluorouracil Related Compound A, Fluorouracil Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9) |
| LEDER | O=C1CC(=O)NC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 1,3-diazinan-2,4,6-trion |
| Visa mer |