Läs mer
Barbituric Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15888160
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15888160 250 g 250g
15878160 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15888160 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8001330250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-52-7
Molekylvikt (g/mol) 128.09
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barbituric Acid
Smältpunkt 250°C to 252°C (Decomposition)
Kvantitet 250 g
MDL-nummer MFCD00006666
Synonym Barbituric acid, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine, N,N′-Malonylurea, Barbituric acid