Läs mer
Barbituric Acid, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barbituric Acid |
| CAS | 67-52-7 |
| Smältpunkt | 250°C to 252°C (Decomposition) |
| Kvantitet | 25 g |
| MDL-nummer | MFCD00006666 |
| Synonym | Barbituric acid, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine, N,N′-Malonylurea, Barbituric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.09 |