Läs mer
Masterflex™ BarbLock Församlingar
Produktkod. 11759729
För användning med:
Passar 1/4 tum och L/S 15, 17 och 24 slangar
Passar 1/4 tum x 3/8 tum. Slangar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11759729
Brand: Masterflex™ 3060400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge enhetlig 360-graders radiell krympning för en läckagefri, hållbar tätning. Masterflex™ Stångblocksanordningar har en enkel att installera, tredelad låsmekanism som säkerställer att slangen och slangens hulling inte lossnar.
  • Säker att använda med tryck upp till 140psi eller övre tryckgräns för slangar
  • Ett utmärkt alternativ till att fästa rör och slanghullingar med buntband— inga fler krympningar eller rörförvrängningar
  • BarbLock Monteringen består av tre delar: hylsan, collect, och hullingförsedda beslag
  • För att installera kopplingen, skjut hylsan och hylsan på slangen och sätt sedan in den hullingförsedda kopplingen i slangen
  • Förlås hylsan och hylsan genom att trycka ihop dem tills du hör ett klick
  • Skjut hylsan och hylsan till kanten av hullingförsedda beslaget och lås med BarbLock verktyg
  • När den väl är monterad BarbLock enheten kan endast låsas upp med borttagningsverktyget
Specifikationer
För användning med Passar 1/4 tum x 3/8 tum. Slangar
För användning med (applikation) Lätt att installera, tredelad låsmekanism säkerställer att slangen och slangens hulling inte lossnar
Förpackningsmängd 1 förpackning
Produkttyp BarbLock Montering