Läs mer
Masterflex™ BarbLock Församlingar
För användning med:
Passar 1/4 tum och L/S 15, 17 och 24 slangar
Passar 1/4 tum x 3/8 tum. Slangar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Säker att använda med tryck upp till 140psi eller övre tryckgräns för slangar
- Ett utmärkt alternativ till att fästa rör och slanghullingar med buntband— inga fler krympningar eller rörförvrängningar
- BarbLock Monteringen består av tre delar: hylsan, collect, och hullingförsedda beslag
- För att installera kopplingen, skjut hylsan och hylsan på slangen och sätt sedan in den hullingförsedda kopplingen i slangen
- Förlås hylsan och hylsan genom att trycka ihop dem tills du hör ett klick
- Skjut hylsan och hylsan till kanten av hullingförsedda beslaget och lås med BarbLock verktyg
- När den väl är monterad BarbLock enheten kan endast låsas upp med borttagningsverktyget
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Passar 1/4 tum och L/S 15, 17 och 24 slangar |
| För användning med (applikation) | Lätt att installera, tredelad låsmekanism säkerställer att slangen och slangens hulling inte lossnar |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Produkttyp | BarbLock Montering |