Läs mer
Saint Gobain Life Sciences BarbLock™ Handverktyg
Produktlinje:
125-serien
187-serien
250-serien
252-serien
500-serien
Beskrivning
BarbLock™ ultrasäkra hållare är den mest avancerade designen idealisk för system som överför känsliga vätskor eller gaser. De har blivit standarden i många branscher eftersom de löser inneboende läckageproblem i känsliga och krävande applikationer. De kräver inga lim eller lösningsmedel och finns i högtemperaturmaterial för termiskt krävande miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | 125-serien |
| Produkttyp | Slangklämma |