Läs mer
Masterflex™ BarbLock™ Ultrasäker hållare
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- BarbLock Ultra-Secure Retainer, 3/8 tum för 3/8 x 5/8 tum slangar
- Lätt att installera, tredelad låsmekanism säkerställer att slangen och slangens hulling inte lossnar
- Säker att använda med tryck upp till 140psi eller övre tryckgräns för slangar
- Ett utmärkt alternativ till att fästa rör och slanghullingar med buntband
- Inga fler krympningar eller rörförvrängningar
- De BarbLock Monteringen består av tre delar: hylsan, hylsan och hullingförsedda beslag
- För att installera kopplingen, skjut hylsan och hylsan på slangen och sätt sedan in den hullingförsedda kopplingen i slangen
- Förlås hylsan och hylsan genom att trycka ihop dem tills du hör ett klick
- Skjut hylsan och hylsan till kanten av hullingförsedda beslaget och lås med BarbLock verktyg
- När den väl är monterad BarbLock enheten kan endast låsas upp med borttagningsverktyget
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ultrasäker hållare |
| Diameter (engelska) Yttre | 43/64 tum. |
| Diameter (engelska) Inre | 0,375 tum |
| Beskrivning | BarbLock Ultra-Secure Retainer, 3/8 tum för 3/8 x 5/8 tum slangar |
| Material | Polypropen |