Läs mer
Corning™ Streckkodade kryogena flaskor
Produktkod. 15505729 Handla allt Corning Produkter
Change view
Streckkod:
1D
2D
Trådstil:
Invändigt
Utvändig
Utvändigt gängad
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Streckkod Trådstil Förpackningsstorlek
15505729 2D Utvändigt gängad Paket med 500
15595719 2D Invändigt Paket med 500
15515729 1D Invändigt Paket med 500
15545729 1D Utvändig Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15505729 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 8671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6960.00 SEK
    6502.49 SEK / Paket med 500
    Save 457.51 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 11-03-2027
För förvaring av biologiska och sammansatta prover i märkta flaskor vid kryogena temperaturer. Corning™ Streckkodade Cryogenic Vials ger en validerad unik streckkod som inte kommer att blekna eller falla av.
  • Tillverkad av polypropen
  • Läcksäker tätning för integritet av lagring
  • Autoklaverbara flaskor och kapsyler, kan återsteriliseras
  • Unika 1D, 2D streckkoder och läsbara tecken
  • Har stjärnformad hålighet i locket och är kompatibel med utrustning för avtappning
  • Låsbas stabiliserar rör för automatiserad hantering
  • Gradering och skrivlapp för manuell användning också
  • Varje rör kontrolleras för klarhet och läsbarhet för 2D-koden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) Cellbiologi, cellbanking, sammansatt kryokonservering
Trådstil Utvändigt gängad
Streckkod 2D