Beskrivning
- Tillverkad av polypropen
- Läcksäker tätning för integritet av lagring
- Autoklaverbara flaskor och kapsyler, kan återsteriliseras
- Unika 1D, 2D streckkoder och läsbara tecken
- Har stjärnformad hålighet i locket och är kompatibel med utrustning för avtappning
- Låsbas stabiliserar rör för automatiserad hantering
- Gradering och skrivlapp för manuell användning också
- Varje rör kontrolleras för klarhet och läsbarhet för 2D-koden
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Orange |
| Färg | Naturlig |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (applikation) | Cellbiologi, cellbanking, sammansatt kryokonservering |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Trådstil | Invändigt |
| Basstil | Round, Self-standing |
| Streckkod | 1D |
| Visa mer |