Läs mer
Corning™ Streckkodade kryogena flaskor
Produktkod. p-6915013 Handla allt Corning Produkter
Streckkod:
1D
2D
Trådstil:
Invändigt
Utvändig
Utvändigt gängad
Unit Size:
Paket med 500
Product Code. 15595719
Brand: Corning™ 8670
Only null left
Add to basket
Add to basket
För förvaring av biologiska och sammansatta prover i märkta flaskor vid kryogena temperaturer. Corning™ Streckkodade Cryogenic Vials ger en validerad unik streckkod som inte kommer att blekna eller falla av.
  • Tillverkad av polypropen
  • Läcksäker tätning för integritet av lagring
  • Autoklaverbara flaskor och kapsyler, kan återsteriliseras
  • Unika 1D, 2D streckkoder och läsbara tecken
  • Har stjärnformad hålighet i locket och är kompatibel med utrustning för avtappning
  • Låsbas stabiliserar rör för automatiserad hantering
  • Gradering och skrivlapp för manuell användning också
  • Varje rör kontrolleras för klarhet och läsbarhet för 2D-koden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stängningsfärg Orange
Färg Naturlig
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) Cellbiologi, cellbanking, sammansatt kryokonservering
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Trådstil Invändigt
Basstil Round, Self-standing
Streckkod 2D
Stängningsmaterial Polyeten