Läs mer
Thermo Scientific™ Streckkodade spärrställ för Matrix™ Förvaringsrör
Beskrivning
Förbättra provlagring vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas, med Thermo Scientific™ Matrix™ streckkodade spärrställ. Barcoded Latch Racks har en linjär streckkod, 2D-streckkod och läsbar rackidentifiering på tre sidor av racket för den ultimata provspårningen. Använd i kombination med Thermo Scientific 2D-streckkodade rör, streckkodsläsare, arrayers och utrustning för kapsling.
Överlägsen design för förvaringsställ
- Förvaring i robotvänligt ANSI-fotavtrycksställ
- Ställen har linjär streckkod, läsbar ID och 2D streckkod för ultimat provspårning oavsett ditt streckkodssystem
- Rackstreckkoder är kompatibla med vårt utbud av VisionMate läsare
- Gångjärnslock vilar in“ öppna” placeras på stativet medan du utför manuell pipettering för att förhindra kontaminering av locket som sitter på bänken
Spärrställ sparar dyrbart utrymme
- Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
- Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för att komma åt röret med automatiserade applikationer med hög genomströmning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1,4 ml spärrställslock |
| Kapacitet (metrisk) | 1.4 mL |
| För användning med (utrustning) | 1,4 ml rör |
| Kvantitet | 10 Fall |
| Kapacitet (engelska) | 0,0473 fl oz. |
| Produkttyp | Streckkodad spärrstativ |