Läs mer
Thermo Scientific™ Streckkodade spärrställ för Matrix™ Förvaringsrör
Produktkod. 15543734
Change view
För användning med (utrustning):
0,75 ml rör
1,0 ml skruvtoppsrör
1,4 ml rör
500 μL rör
500 μL skruvtoppsrör
nr per ärende:
5
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) nr per ärende Förpackningsstorlek
15543734 1,0 ml skruvtoppsrör 5 Paket med 5
15553734 500 μL rör 10 Paket med 10
15563734 500 μL skruvtoppsrör 5 Paket med 5
11620833 1,4 ml rör 10 Paket med 10
15374297 0,75 ml rör 10 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15543734 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4897BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.00 SEK
    885.15 SEK / Paket med 5
    Save 81.85 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Skapa anpassade arrayer med tomma ställ i ANSI-format med 2D och linjära streckkoder och läsbar typ på tre sidor och en 2D streckkod på basen av racket.
Förbättra provlagring vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas, med Thermo Scientific™ Matrix™ streckkodade spärrställ. Barcoded Latch Racks har en linjär streckkod, 2D-streckkod och läsbar rackidentifiering på tre sidor av racket för den ultimata provspårningen. Använd i kombination med Thermo Scientific 2D-streckkodade rör, streckkodsläsare, arrayers och utrustning för kapsling.
Överlägsen design för förvaringsställ
  • Förvaring i robotvänligt ANSI-fotavtrycksställ
  • Ställen har linjär streckkod, läsbar ID och 2D streckkod för ultimat provspårning oavsett ditt streckkodssystem
  • Rackstreckkoder är kompatibla med vårt utbud av VisionMate läsare
  • Det gångjärnsförsedda locket vilar i öppet läge på ställningen samtidigt som man utför manuell pipettering för att förhindra kontaminering av locket som sitter på bänken
Spärrställ sparar dyrbart utrymme
  • Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för att komma åt röret med automatiserade applikationer med hög genomströmning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Beskrivning Töm spärrställ
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Material Plast
För användning med (utrustning) 1,0 ml skruvtoppsrör
nr per ärende 5
Streckkod 2D-datamatris; Linjär EAN-kod 128; Människoläsbar
Håller 2D Matrix rör
Produktlinje Matris
Förpackningsmängd 5 Fall
Kapacitet (engelska) 0,0338 fl oz.
Förslutningstyp Skruvlock
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)