Beskrivning
Förbättra provlagring vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas, med Thermo Scientific™ Matrix™ streckkodade spärrställ. Barcoded Latch Racks har en linjär streckkod, 2D-streckkod och läsbar rackidentifiering på tre sidor av racket för den ultimata provspårningen. Använd i kombination med Thermo Scientific 2D-streckkodade rör, streckkodsläsare, arrayers och utrustning för kapsling.
Överlägsen design för förvaringsställ
- Förvaring i robotvänligt ANSI-fotavtrycksställ
- Ställen har linjär streckkod, läsbar ID och 2D streckkod för ultimat provspårning oavsett ditt streckkodssystem
- Rackstreckkoder är kompatibla med vårt utbud av VisionMate läsare
- Det gångjärnsförsedda locket vilar i öppet läge på ställningen samtidigt som man utför manuell pipettering för att förhindra kontaminering av locket som sitter på bänken
Spärrställ sparar dyrbart utrymme
- Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
- Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för att komma åt röret med automatiserade applikationer med hög genomströmning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Töm spärrställ |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Material | Plast |
| För användning med (utrustning) | 500 μL skruvtoppsrör |
| Kvantitet | 5 Fall |
| Streckkod | 2D-datamatris; Linjär EAN-kod 128; Människoläsbar |
| Håller | 2D Matrix rör |
| Produktlinje | Matris |
| Kapacitet (engelska) | 0,0169 fl oz. |
| Visa mer |