missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BARD1 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB100-319H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
BARD1 Polyclonal antibody specifically detects BARD1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| BARD1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| BARD-1, BRCA1 associated RING domain 1, BRCA1-associated RING domain gene 1, BRCA1-associated RING domain protein 1, EC 6.3.2.- | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 250 and 300 of human BRCA1-associated RING Domain 1 using the numbering given in entry NP_000456.1 (GeneID 580). | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer | |
| 580 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| HRP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering