Läs mer
Bardoxolone, MedChemExpress
Produktkod. 16482377
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16482377 50 mg -
16446596 100 mg -
16418847 5 mg 5mg
16406258 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16482377 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14909
MedChemExpress Bardoxolone is a novel nuclear regulator factor (Nrf-2) activator.
Bardoxolone is a novel nuclear regulator factor (Nrf-2) activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bardoxolone
Fysisk form Solid
CAS 218600-44-3
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H41NO4
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym CDDO RTA 401
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (203.39 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1(C)CC[C@@]2(C(O)=O)[C@@]([C@](C(C=C3[C@@]4(C)CC[C@]5([H])[C@]3(C)C=C(C#N)C(C5(C)C)=O)=O)([H])[C@@]4(C)CC2)([H])C1
Molekylvikt (g/mol) 491.66
Formel vikt 491.66
Procent renhet 95.0%