Läs mer
Bardoxolone, MedChemExpress
Produktkod. p-200098153
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. 16482377
Brand: Medchem Express HY14909
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Bardoxolone is a novel nuclear regulator factor (Nrf-2) activator.
Bardoxolone is a novel nuclear regulator factor (Nrf-2) activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bardoxolone
Fysisk form Solid
CAS 218600-44-3
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H41NO4
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym CDDO RTA 401
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (203.39 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1(C)CC[C@@]2(C(O)=O)[C@@]([C@](C(C=C3[C@@]4(C)CC[C@]5([H])[C@]3(C)C=C(C#N)C(C5(C)C)=O)=O)([H])[C@@]4(C)CC2)([H])C1
Molekylvikt (g/mol) 491.66
Formel vikt 491.66
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.