Läs mer
Bardoxolone methyl, MedChemExpress
Beskrivning
Bardoxolone methyl (NSC 713200
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bardoxolone methyl |
| CAS | 218600-53-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H43NO4 |
| Kvantitet | 200 mg |
| Synonym | RTA 402 NSC 713200 CDDO Methyl ester |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (49.44 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(C#N)=C[C@@]2(C)[C@](CC[C@]([C@@]3(C)[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](CCC(C)(C)C5)(C(OC)=O)CC3)(C)C2=CC4=O)([H])C1(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 505.69 |
| Visa mer |