Läs mer
Bardoxolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bardoxolone |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H41NO4/c1-26(2)10-12-31(25(35)36)13-11-30(7)23(19(31)16-26)20(33)14-22-28(5)15-18(17-32)24(34)27(3,4)21(28)8-9-29(22,30)6/h14-15,19,21,23H,8-13,16H2,1-7H3,(H,35,36)/t19-,21-,23-,28-,29+,30+,31-/m0/s1 |