Läs mer
Emma Safety Footwear Bari (Frontier 118) Skyddsskor
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
- Fullnarvsläderkonstruktion
- Termoplastisk polyuretan yttersula
- ESD-certifierad
- Kromfritt foder
- Sanerat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Blått |
| Design | Bari (Frontier 118) |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness läder |
| Material | Läder |
| Storlek | 44 |
| Tåmaterial | Stål |