Läs mer
Baricitinib, MedChemExpress
Produktkod. 16466448
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16466448 10 mg
16439037 5 mg
16426736 100 mg
16402557 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16466448 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15315
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Baricitinib (LY3009104; INCB028050) is a selective and orally bioavailable JAK1 and JAK2 inhibitor with IC50s of 5.9 nM and 5.7 nM, respectively.
Baricitinib (LY3009104
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baricitinib
CAS 1187594-09-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H17N7O2S
Kvantitet 10 mg
Synonym LY3009104 INCB028050
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (67.31 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER N#CCC1(N2N=CC(C3=C4C(NC=C4)=NC=N3)=C2)CN(S(=O)(CC)=O)C1
Molekylvikt (g/mol) 371.42
Formel vikt 371.42
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation