Läs mer
Baricitinib, Mikromol™
Produktkod. 17919949
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17919949 250 mg
1 options
Produktkod. 17919949 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3905.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Baricitinib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baricitinib
CAS 1187594-09-7
Analyt- eller komponentnamn Baricitinib
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H17 N7 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-Azetidineacetonitrile, 1-(ethylsulfonyl)-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 1-(Ethylsulfonyl)-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-3-azetidineacetonitrile, Baricitinib, INCB 028050, INCB 28050, LY 3009104, Olumiant
InChI formel InChI=1S/C16H17N7O2S/c1-2-26(24,25)22-9-16(10-22,4-5-17)23-8-12(7-21-23)14-13-3-6-18-15(13)20-11-19-14/h3,6-8,11H,2,4,9-10H2,1H3,(H,18,19,20)
LEDER CCS(=O)(=O)N1CC(CC#N)(C1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34
IUPAC-namn 2-[1-etylsulfonyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)pyrazol-1-yl]azetidin-3-yl]acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 371.42
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 371,1164 g/mol