Läs mer
Baricitinib phosphate, MedChemExpress
Produktkod. 16476448
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16476448 10 mg 10mg
16449037 5 mg -
16412557 50 mg -
16436736 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16476448 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15315A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Baricitinib phosphate (LY3009104 phosphate; INCB028050 phosphate) is a selective orally bioavailable JAK1/JAK2 inhibitor with IC50 of 5.9 nM and 5.7 nM, respectively.
Baricitinib phosphate (LY3009104 phosphate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baricitinib phosphate
CAS 1187595-84-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H20N7O6PS
Kvantitet 10 mg
Synonym LY3009104 phosphateINCB028050 phosphate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 4.7 mg/mL (10.01 mM)
LEDER N#CCC1(N2N=CC(C3=C4C(NC=C4)=NC=N3)=C2)CN(S(=O)(CC)=O)C1.O=P(O)(O)O
Molekylvikt (g/mol) 469.41
Formel vikt 469.41
Procent renhet 99.29%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation