Läs mer
Barium 2,4-pentanedionate
Produktkod. 11392568
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392568 100 g 100g
11382568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014613.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12084-29-6 | C10H14BaO4 | 335.55 g/mol
Barium 2,4-pentandionathydrat används vid framställning av radioluminescens av polyetylenglykolerade Eu 3+ -dopade nanofosforer som bioavbildningssonder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12084-29-6
Molekylformel C10H14BaO4
Molekylvikt (g/mol) 335.55
MDL-nummer MFCD00013484
InChI-nyckel DJHZYHWLGNJISM-FDGPNNRMSA-L
Synonym barium 2+ ; z-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2,4-pentanedionate, bis pentane-2,4-dionato-o,o' barium, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, t-4, 2,4-pentanedione,ion 1-, barium 2:1, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, hydrate
PubChem CID 5486157
LEDER [Ba++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium 2,4-pentanedionate hydrate
Smältpunkt >320°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1564
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn barium(2+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olat
Formel vikt 335.56 (Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.