Läs mer
Barium 2-etylhexanoat i 2-etylhexansyra, Ba ca 17,5 %
Produktkod. 11326259
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326259 5 g 5g
11336259 25 g 25g
11346259 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11326259 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044847.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2457-01-4 | C16H30BaO4 | 423,74 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2457-01-4
Molekylformel C16H30BaO4
Molekylvikt (g/mol) 423.74
MDL-nummer MFCD00058696
InChI-nyckel VJFFDDQGMMQGTQ-UHFFFAOYNA-L
Synonym barium 2-ethylhexanoate, barium bis 2-ethylhexanoate, barium 2+ ; 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt 2:1, acmc-20alrk, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt, dsstox_cid_24888, dsstox_rid_80561, dsstox_gsid_44888, bis 2-ethylhexanoic acid barium salt
PubChem CID 102821
IUPAC-namn barium(2+); 2-etylhexanoat
LEDER CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ba+2]
Specifications
Kemiskt namn eller material Barium 2-ethylhexanoate in 2-ethylhexanoic acid
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Formel vikt 423.76
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ba ≈17.5%
Fysisk form Viskös vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.