Läs mer
Barium, 99+%, stavar, cirka 2 cm i diameter
Produktkod. 10712973 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10712973 100 g 100g
10331484 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10712973 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 317861000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-39-3
Molekylformel Ba
Molekylvikt (g/mol) 137.33
MDL-nummer MFCD00134031
InChI-nyckel DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
IUPAC-namn barium
LEDER [Ba]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium
Färg Grå
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 725,0 °C
Kokpunkt 1640,0 °C
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99+%
Form Rod
Linjär formel Ba
Merck Index 15, 960
Formel vikt 137.34
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium in Paraffin oil
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: White mineral oil, Barium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.