Läs mer
Barium AA-standard: Ba @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17968649
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17968649 100 ml
17958979 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17968649 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGAABAN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Barium AA-standard: Ba @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Barium
CAS 7440-39-3
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Barium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ba
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bario, Baryum
InChI formel InChI=1S/Ba
LEDER [Ba]
IUPAC-namn Barium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 137.33
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 137,905 g/mol