Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium Acetate |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | (CH3COO)2Ba |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3693411 |
| Formel vikt | 255.42g/mol |
| Procent renhet | 99.0 to 102.0% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |