Läs mer
Barium acetate, 99+%, for analysis
Produktkod. 10370304 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
Produktkod. 10370304
Brand: Thermo Scientific Acros 222800025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 543-80-6
Molekylformel C4H6BaO4
Molekylvikt (g/mol) 255.42
MDL-nummer MFCD00012447
InChI-nyckel ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
IUPAC-namn barium(2+)-diacetat
LEDER [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Barium acetate
Namnnotering For analysis ACS
Färg Vitt
pH 7 to 8.5 (at 5% 20°C)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 99.0 to 102% (Complexometry)
Linjär formel (CH3CO2)2Ba
Merck Index 15, 961
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vikt 255.43
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.46, 2.4600g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Barium acetate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.