Läs mer
Bariumacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15483017
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483017 250 g 250g
1 options
Produktkod. 15483017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10316.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255,42 g/mol
Det har fungerat som katjoniseringsmedel för känslig multipelreaktionsövervakning av profilering av fria fettsyror i plasma i en mänsklig intervention av fiskolja. Bariumacetat har använts i processen att titrera sulfater av kinin och kinidin under icke-vattenhaltiga förhållanden. Elektrofores i närvaro av bariumacetat har analytiskt och preparativt separerade glykosaminoglykaner. Det har dokumenterats inducera allvarliga hjärtrytmrubbningar från förtäring. Det finner också sin tillämpning som ett kemiskt reagens, textilbetningsmedel, katalysator för organiska reaktioner och färg- och lacktorkare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det har fungerat som katjoniseringsmedel för känslig multipelreaktionsövervakning av fria fettsyror i plasma i en mänsklig intervention av fiskolja. Bariumacetat har använts i processen att titrera sulfater av kinin och kinidin under icke-vattenhaltiga förhållanden. Elektrofores i närvaro av bariumacetat har analytiskt och preparativt separerade glykosaminoglykaner. Det har dokumenterats inducera allvarliga hjärtrytmrubbningar från förtäring. Det finner också sin tillämpning som ett kemiskt reagens, textilbetningsmedel, katalysator för organiska reaktioner och färg- och lacktorkare.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 588g/L. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium acetate
CAS 543-80-6
Densitet 2.47
Odör Luktfritt
Molekylformel C4H6BaO4
MDL-nummer MFCD00012447
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1564
Merck Index 14,965
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C 588 g/L. Olöslig i alkohol.
InChI-nyckel ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-namn barium(2+);diacetat
Molekylvikt (g/mol) 255.42
PubChem CID 10980
Formel vikt 255.43
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.