Läs mer
Bariumacetat, ACS, 99,0–102,0 %
Beskrivning
Bariumacetat används som ett kemiskt reagens, textilbetningsmedel och smörjmedel. Det används för att framställa andra acetater och bariumkarbonat. Det fungerar som ett betsmedel för tryckning av textiltyger. Den används för att torka färger och lacker. Det fungerar som en katalysator vid organisk syntes. Det spelar en viktig roll i separationen av glykosaminoglykaner. Vidare fungerar det som ett katjoniseringsmedel för känslig multipelreaktionsövervakning av profilering av fria fettsyror i plasma i en mänsklig intervention av fiskolja. Dessutom används det i processen att titrera sulfater av kinin och kinidin under icke-vattenhaltiga förhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium acetate |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 5 kg |
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 2.47 g/mL |
| UN-nummer | UN1564 |
| Merck Index | 14,965 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Olöslig i alkohol. |
| Formel vikt | 255.43 |
| Procent renhet | 99,0 till 102,0 % |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.