Läs mer
Barium acetate, ACS, 99.0-102.0%
Produktkod. 11366598
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366598 250 g 250g
11346598 1 kg 1kg
11356598 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11366598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012198.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
Bariumacetat används som ett kemiskt reagens, textilbetningsmedel och smörjmedel. Det används för att framställa andra acetater och bariumkarbonat. Det fungerar som ett betsmedel för tryckning av textiltyger. Den används för att torka färger och lacker. Det fungerar som en katalysator vid organisk syntes. Det spelar en viktig roll i separationen av glykosaminoglykaner. Vidare fungerar det som ett katjoniseringsmedel för känslig multipelreaktionsövervakning av profilering av fria fettsyror i plasma i en mänsklig intervention av fiskolja. Dessutom används det i processen att titrera sulfater av kinin och kinidin under icke-vattenhaltiga förhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 543-80-6
Molekylformel C4H6BaO4
Molekylvikt (g/mol) 255.42
MDL-nummer MFCD00012447
InChI-nyckel ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
IUPAC-namn barium(2+);diacetat
LEDER [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium acetate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1564
Merck Index 14,965
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 255.43
Procent renhet 99.0 to 102.0%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Densitet 2.47 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.