Läs mer
Bariumacetat, Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15603800 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50kg
Produktkod. 15603800
Brand: Honeywell-Fluka 32305250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 543-80-6
Molekylformel C4H6BaO4
Molekylvikt (g/mol) 255.42
MDL-nummer MFCD00012447
InChI-nyckel ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
LEDER [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Acetate
Kvantitet 250 g
Linjär formel (CH3COO)2Ba
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3693411
IUPAC-namn barium(2+);diacetate
Formel vikt 255.42g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS/puriss. p.a.