Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium acetate |
| Namnnotering | Puriss. p.a., ACS Reagens, ≥99% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Fysisk form | Kristallint |
| Kvantitet | 50 kg |
| Förpackning | Fiberboard Box |
| Densitet | 2.46 g/cm3 |
| Linjär formel | C6H5CH3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3693411 |
| Visa mer |