Läs mer
Bariumacetat, Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium Acetate |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | (CH3COO)2Ba |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3693411 |
| IUPAC-namn | barium(2+);diacetat |
| Formel vikt | 255.42g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |