Läs mer
Barium acetate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11366148
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366148 5 g 5g
11376148 25 g 25g
11356148 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11366148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011126.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 543-80-6
Molekylformel C4H6BaO4
Molekylvikt (g/mol) 255.42
MDL-nummer MFCD00012447
InChI-nyckel ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
LEDER [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium acetate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Ba(OOCCH3)2
UN-nummer UN1564
Beilstein 3693411
Merck Index 14,965
IUPAC-namn barium(2+)-diacetat
Formel vikt 255.43
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 2.47g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.