missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Barium Acetate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium Acetate |
| Smältpunkt | 450°C |
| CAS | 543-80-6 |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | Ba(CH3COO)2 |
| MDL-nummer | MFCD00012447 |
| Synonym | Barium acetate, Barium acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.42 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 2.47 g/cm3 at 20°C |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?