Läs mer
Bariumacetat, TRC
Produktkod. 30331847
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30331847 10 g
1 options
Produktkod. 30331847 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB11868510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Acetate
CAS 543-80-6
Molekylformel Ba. 2(C2H4O2)
Kvantitet 10 g
Synonym Barium(II) Acetate, Barium Diacetate
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
LEDER [Ba+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC-namn barium(2+); Diacetat
Molekylvikt (g/mol) 255.41
Formel vikt 255.9318