Läs mer
Bariumaluminiumoxid, tech., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11308077
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308077 100 g 100g
11398067 10 g 10g
11318077 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11308077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022642.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12004-04-5
Bariumaluminiumoxid används för getterlegeringar i vakuumrör. Den kan även användas som desoxideringsmedel för koppar, Frarys metall, smörjmedel för anodrotorer i röntgenrör och tändstiftslegeringar. Den används för att förbereda värmebeständig eldfast och supereldfast betong. Dessutom ger det ett bättre skydd mot gammastrålning och röntgenstrålar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12004-04-5
MDL-nummer MFCD00049716
Synonym Barium aluminate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium aluminum oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1564
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 561.98
Kvalitet Teknisk
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.