Läs mer
Bariumaluminiumoxid, tech., Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Bariumaluminiumoxid används för getterlegeringar i vakuumrör. Den kan även användas som desoxideringsmedel för koppar, Frarys metall, smörjmedel för anodrotorer i röntgenrör och tändstiftslegeringar. Den används för att förbereda värmebeständig eldfast och supereldfast betong. Dessutom ger det ett bättre skydd mot gammastrålning och röntgenstrålar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium aluminum oxide |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN1564 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 561.98 |
| Kvalitet | Technical |
| Odör | Odorless |
Säkerhet och hantering
- Barium aluminum oxide
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P330-Skölj munnen.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.