Läs mer
Bariumbromid, 99%, ren, vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7077233 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 15229826
Brand: Thermo Scientific Acros 315380500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För ultraspåranalys
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10553-31-8
Molekylformel BaBr2
Molekylvikt (g/mol) 297.16
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium bromide
Smältpunkt 850.0°C
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Linjär formel BaBr2
Merck Index 15,964
Löslighetsinformation Solubility in water: 104.1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, almost insoluble in ethanol, ethyl acetate,, acetone, dioxane
Formel vikt 297.16
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Barium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.