Läs mer
Barium bromide, anhydrous, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307218
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307218 50 g 50g
11397208 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016792.18
 Begränsad artikel
I lager
Bariumbromid, vattenfri används som den kemiska mellanprodukten, och kryddan kosmetika kemiska tillsats. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10553-31-8
MDL-nummer MFCD00003444
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium bromide
Smältpunkt 850°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1564
Merck Index 14,968
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 297.14
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.781 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.