Läs mer
Bariumbromiddihydrat, 98+%
Produktkod. 15473137
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473137 500 g 500g
15463137 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16328.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7791-28-8 | BaBr2H4O2 | 333,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-28-8
Molekylformel BaBr2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 333.17
MDL-nummer MFCD00149153
InChI-nyckel HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn barium(2+)-dihydratdibromid
LEDER O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium bromide dihydrate
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 3.58
UN-nummer UN1564
Merck Index 14,968
Formel vikt 333.17 (297.15 Vattenfria källor)
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium bromide dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium bromide dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.