Läs mer
Barium bromide dihydrate, 99.3%
Produktkod. p-4407254
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11326598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012197.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7791-28-8 | BaBr2H4O2 | 333.17 g/mol
Bariumbromiddihydrat används för att rena radium och göra zinkbromid. Det använde också föregångare till kemikalier som används i fotografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-28-8
Molekylformel BaBr2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 333.17
MDL-nummer MFCD00149153
InChI-nyckel HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn barium(2+)-dihydratdibromid
LEDER O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium bromide dihydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.30%
Löslighetsinformation Very soluble in water,soluble in methanol
Formel vikt 333.17 (297.14 Anhydrous)
Densitet 3.58
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.