Läs mer
Bariumbromid, ultratorr, 99,998 % (metallbas)
Produktkod. 11313847
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313847 5 g 5g
11303847 1 g 1g
11323847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11313847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035678.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 10553-31-8
Bariumbromid är en föregångare till kemikalier som används inom fotografering och till andra bromider. Bariumbromid användes för att rena radium i en process av fraktionerad kristallisation som utformats av Marie Curie. Eftersom radium fälls ut företrädesvis i en lösning av bariumbromid, skulle förhållandet mellan radium och barium i fällningen vara högre än förhållandet i lösningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10553-31-8
MDL-nummer MFCD00003444
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium bromide
Smältpunkt 850 °C
Namnnotering Ultratorr
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 4.781 g/mL
UN-nummer UN1564
Merck Index 14,968
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Formel vikt 297.14
Procent renhet 99.998%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.