Läs mer
Barium bromide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Produktkod. p-7050126
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11303847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035678.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10553-31-8
Bariumbromid är en föregångare till kemikalier som används inom fotografering och till andra bromider. Bariumbromid användes för att rena radium i en process av fraktionerad kristallisation som utformats av Marie Curie. Eftersom radium fälls ut företrädesvis i en lösning av bariumbromid, skulle förhållandet mellan radium och barium i fällningen vara högre än förhållandet i lösningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10553-31-8
MDL-nummer MFCD00003444
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium bromide
Smältpunkt 850°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1564
Merck Index 14,968
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 297.14
Procent renhet 99.998%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.781 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.