missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Barium Carbonate-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium Carbonate-13C |
| CAS | 51956-33-3 |
| Molekylformel | 13CBaO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Carbonic-13C Acid Barium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1; |
| LEDER | [Ba+2].[O-][13C](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | barium(2+);oxo(1^{13}C)methanediolate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.33 |
| Formel vikt | 198.8933 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?