Läs mer
Barium carbonate, 99+%, for analysis
Produktkod. p-45773 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 10412221
Brand: Thermo Scientific Acros 217495000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-77-9
Molekylformel CBaO3
Molekylvikt (g/mol) 197.34
MDL-nummer MFCD00003448
InChI-nyckel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
LEDER [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 1450.0°C
Kemiskt namn eller material Barium carbonate
Smältpunkt 811.0°C
Namnnotering p.a.
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99% min. (Complexometry)
Linjär formel BaCO3
Merck Index 15, 965
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.002g/100mL (20°C)
IUPAC-namn barium(2+)karbonat
Formel vikt 197.35
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Densitet 4.43, 4.4300g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Barium carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.